Learn More
Bochem™ Robinets à pincer Mohr
Marque:  Bochem™ 12520
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Code produit. 10088760
  • 3.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-04-2023
Spécification
1/boîte
Laiton
50 mm
Pince de Mohr
25 mm