Learn More
Honeywell™ Masque moulé 5211 XL-FFP2 NR D avec valve et joint facial complet
Description
- Coque rigide : forme maintenue même dans les environnements humides et à forte charge.
- Joint Willtech™ hypoallergénique ultra-doux avec propriétés d’absorption et film étanche pour un confort exceptionnel et un ajustement parfait.
- Barrette nasale préformée et colorée pour gagner du temps afin d’ajuster parfaitement le masque et d’identifier instantanément son niveau de protection.
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement.
- Valve d’expiration protégée haute performance avec un design exclusif (système d’ouverture-fermeture papillon) pour une protection et un confort améliorés et une diminution de la fatigue.
- Tresses réglables pour adapter facilement et efficacement le masque.
- Protection respiratoire légère (26 g) pour réduire la fatigue.
- Sans latex, ni silicone ni PVC.
- Testé selon les critères “dolomite”.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Catégorie EPI CE :3, QA :ISO 9001/2000, Attestation CE, EN 149 :2001+A1 :2009 |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Coque rigide |
| Dimensions | XL |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| À utiliser avec (application) | Agriculture, automobile, construction, agro-alimentaire, sidérurgie, exploitation minière, textile, industries du bois |
| Comprend | Valve, tresses réglables, joint facial complet |
| Sans latex | Oui |
| Quantité | 5/boîte, 50/paquet |