Learn More
Honeywell™ Masque moulé 5321 XL-FFP3 NR D avec valve et joint facial complet
Code produit 12621455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille : XL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12621455 Taille : XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12621455 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1005126
Quantité Prix
1 41.54€ / 5 pièces
10 37.10€ / 5 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Masque à coque rigide avec un joint ultra-souple pour un confort et un ajustement optimaux et une valve d’expiration protégée pour une meilleure protection.
  • Coque rigide : forme maintenue même dans les environnements humides et à forte charge.
  • Joint Willtech™ hypoallergénique ultra-doux avec propriétés d’absorption et film étanche pour un confort exceptionnel et un ajustement parfait.
  • Barrette nasale préformée et colorée pour gagner du temps afin d’ajuster parfaitement le masque et d’identifier instantanément son niveau de protection.
  • Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement.
  • Valve d’expiration protégée avec un design exclusif (système d’ouverture-fermeture papillon) pour une protection et un confort améliorés et une diminution de la fatigue.
  • Tresses larges combinées à des attaches, soudées à l’extérieur de la zone de filtration, pour ajuster facilement et efficacement le masque.
  • Parfaitement adapté, sans risque de fuite en raison de l’agrafage.
  • Protection respiratoire légère (28 g) pour réduire la fatigue.
  • Sans latex, ni silicone ni PVC.
  • Testé selon les critères “dolomite”.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Catégorie EPI CE :3, QA :ISO 9001/2000, Attestation CE, EN 149 :2001+A1 :2009
Jetable Oui
Type de produit Coque rigide
Dimensions XL
Avec soupape d’expiration Oui
À utiliser avec (application) Industry, agriculture, automotive, construction, chemical, food, industrial, iron/steel, laboratory, mining, petrochemical, textile, wood industries
Comprend Valve, wide braids, fasteners, full-face seal
Sans latex Oui
Quantité 5/boîte, 50/paquet