Learn More
Corning™ Réactifs de biologie moléculaire
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Tampon TAE
Tampon Tris Borate EDTA
Tampon de chlorhydrate de tris
Tampon de citrate de saline-sodium
pH:
7 ±0,1
7,5 ±0,1
8 ±0,1
8,3 ±0,1
8,4 ±0,1
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Certificat d’analyse disponible
- Le produit peut être dilué pour obtenir la concentration souhaitée
Informations sur la commande
Expédié à température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de chlorhydrate de tris |
| Concentration | 1 M |
| pH | 8 ±0,1 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Stérilité | Sterile |