Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 635 Phalloidin
Sonde pour l’actine F à haute affinité conjuguée à un colorant Alexa Fluor 635 fluorescent rouge lointain, lumineux et photostable
Marque: Invitrogen™ A34054
714.40 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Description
Obtenez des résultats supérieurs dans les études de coloration de l’actine
La phalloïdine est un peptide bicyclique appartenant à une famille de toxines isolées du champignon mortel “calice de la mort”, Amanita phalloides, et est couramment utilisée dans les applications d’imagerie pour marquer de façon sélective l’actine F. La phalloïdine marquée par fluorescence a quasiment des propriétés de liaison identiques à l’actine provenant de diverses espèces, dont les plantes et les animaux. La phalloïdine se lie à l’actine F de façon très sélective et Alexa Fluor 635 offre une fluorescence rouge lointain d’une brillance et d’une photostabilité inégalées. Présentant une coloration non spécifique minime, la phalloïdine Alexa Fluor 635 permet une discrimination à haut contraste de la coloration de l’actine.
- Colore l’actine F de façon sélective
- Performances de fluorescence exceptionnelles
- Excitation / Émission : 633 / 647 nm
- Performances supérieures au marquage par anticorps
- Optimale pour les échantillons fixés ou perméabilisés
- Entièrement compatible avec d’autres colorations fluorescentes utilisées dans les analyses cellulaires, y compris les protéines fluorescentes, les nanocristaux QdotTM et les autres conjugués Alexa Fluor, dont les anticorps secondaires
Analyse cellulaire, structure cellulaire, cytosquelette. Peut être utilisée pour visualiser et analyser quantitativement l’actine F dans des coupes de tissu, des cultures cellulaires ou des préparations sans cellules.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Alexa Fluor™ 635 | |
Température ambiante | |
Phalloïdine |
633⁄647 | |
Alexa Fluor™ | |
Colorants Alexa Fluor | |
Actine, cytosquelette, Cytoskeleton |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.