Learn More
Invitrogen™ Réactif Amplex™ Red
Sonde très sensible et stable pour H2O2
314.00€ - 3895.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
---|---|
Méthode de détection | Fluorescence |
À utiliser avec (application) | Hydrogen Peroxidase Assay |
À utiliser avec (équipement) | Fluorometer, Microplate Reader |
Type de produit | Red Hydrogen Peroxide |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11519056
|
Invitrogen™
A12222 |
Amplex™ Red Reagent, 5 mg |
314.00€
5mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11574027
|
Invitrogen™
A22177 |
Amplex™ Red Reagent, 10 x 10 mg |
3895.00€
100mg |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10737474
|
Invitrogen™
A36006 |
Amplex™ UltraRed Reagent, 5 x 1 mg |
410.00€
5mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Amplex Red and Amplex UltraRed reagents are highly sensitive and stable fluorescent probes for the detection of hydrogen peroxide (H2O2) and ideal fluorogenic substrates for peroxidase. These reagents can be used for solution-based assays to detect the activity of H2O2 released from biological samples or with HRP-based ELISA applications. The Amplex UltraRed reagent is an improved version of Amplex Red that is brighter and more sensitive to peroxidase with less pH sensitivity compared to the Amplex Red reagent.
- Substrat fluorogénique idéal pour la peroxydase
- En présence de péroxydase de raifort (HRP), le réactif Amplex Red réagit en stœchiométrie : avec de l’eau H2O2 pour créer une résorufine hautement fluorescente
- Étant donné que l’eau H2O2 est produite dans de nombreuses réactions enzymatiques, le réactif Amplex Red détecte l’activité de plusieurs enzymes différentes (kits de dosage Amplex Red)
Créez vos propres immunodosages, analyses cellulaires, viabilités cellulaires, proliférations et fonctions, tests d’activité enzymatique et protéique, immunodosages, stress nitro-oxydatifs, activités d’oxydase et de peroxydase, protéines, expression, isolements et analyses, dérivés réactifs d’oxygène et immunodosages prêts à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C). | |
Hydrogen Peroxidase Assay | |
Red Hydrogen Peroxide | |
Amplex™ | |
Substrat HRP (péroxydase de raifort) |
Fluorescence | |
Fluorometer, Microplate Reader | |
Solid | |
Température ambiante | |
Cell Analysis |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.