Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C16 (acide 4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-hexadecanoïque)
Description
L’acide gras fluorescent vert, BODIPY™ FL C16, peut être utilisé comme précurseur synthétique pour une grande variété de phospholipides fluorescents. Contrairement aux fluorophores comme le pyrène, le DPH et le NBD, les colorants BODIPY™ sont relativement insensibles à l’environnement et sont fluorescents dans les environnements aqueux et lipidiques. Nous recommandons de les dissoudre dans du DMSO anhydre de haute qualité pour atteindre une concentration de stock de 1 à 10 mM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acides gras |
| Quantité | 1 mg |
| Forme physique | Solid |
| Gamme de produits | BODIPY |
| Excitation / émission | 505/512 nm |