Learn More
Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 488; 3,000 MW, Anionic
Application de méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que nécessaire, suivi d’un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Marque: Invitrogen™ D34682
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
- Le couplage Succinimidyl des colorants à la molécule de dextrane produit, dans la plupart des cas, un dextrane neutre ou anionique.
- La réaction utilisée pour produire les dextranes Rhodamine Green™ et Alexa Fluor™ 488 génère un produit final neutre, anionique ou cationique
- Convient pour le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
- Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
- L’examen de communications intercellulaires (par ex. dans des jonctions lacunaires, pendant la guérison de blessures et au cours du développement embryonnaire)
- L’étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière sang-cerveau
- La surveillance d’acidification (certains conjugués dextrane-colorant sont sensibles au pH)
- L’étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
- Les dextranes Alexa Fluor sont intrinsèquement anioniques
- Pour produire des dextranes plus fortement anioniques, la procédure exclusive ajoute des groupes chargés négativement aux porteurs de dextranes ; ces produits sont désignés sous le terme de dextranes polyanioniques
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Dextrane | |
Colorants Alexa Fluor | |
495/519 nm |
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Alexa Fluor™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.