Learn More
Invitrogen™ Guanosine 5'-triphosphate, BODIPY™ TR 2'-(ou-3')-O-(N-(2-aminoéthyl) uréthane), sel trisodique (BODIPY TR GTP) Molecular Probes™
Présente des caractéristiques spectrales similaires au colorant Texas Red™
Marque: Invitrogen™ G22351
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
L’analogue isomère mixte de BODIPY TR GTP est composé du fluorophore BODIPY TR fixé à la position 2’ ou 3’ de l’anneau ribose par l’intermédiaire d’un liant aminoéthylcarbamoyl. BODIPY TR GTP est fortement absorbée en solution et augmente lors de la liaison à certaines protéines de liaison au GTP. BODIPY TR Présente des caractéristiques spectrales similaires au colorant Texas Red. Ce nucléotide fluorescent peut être utile pour les dosages par polarisation de fluorescence des protéines liant le GTP.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
BODIPY TR | |
100 μl | |
Stocker au congélateur (entre -5°C et 30°C) à l’abri de la lumière. |
Ribonucléotide, colorant BODIPY modifié | |
5 mM |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.