Learn More
Invitrogen™ SelectFX™ Nuclear Labeling Kit (DAPI, SYTOX™ Green, 7-AAD, TO-PRO™-3 Iodide), for fixed cells Code produit.: 10368112
Invitrogen™ SelectFX™ Nuclear Labeling Kit (DAPI, SYTOX™ Green, 7-AAD, TO-PRO™-3 Iodide), for fixed cells
Code produit. 10368112
1 kit
Code nomenclature Nacres: NA.84
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Code produit. 10368112
Marque: Invitrogen™ S33025
Pour colorer des noyaux dans des préparations de cellules fixées
Le kit de marquage SelectFX Nuclear fournit quatre colorants fluorescents distincts sur le plan spectral : DAPI fluorescent bleu, coloration SYTOX Green fluorescente verte, 7-aminoactinomycine D (7-AAD) fluorescente rouge et colorant TO-PRO-3 fluorescent rouge lointain. Ces colorants sont parfaits pour être utilisés comme des contre-colorations dans les applications multicolores ; il suffit de sélectionner la coloration qui contraste de façon spectrale avec d’autres sondes fluorescentes appliquées sur l’échantillon. Lorsqu’ils sont utilisés conformément au protocole fourni, les colorants du kit de marquage SelectFX Nuclear offrent une coloration nucléaire hautement sélective avec peu ou pas de marquage cytoplasmique.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Type de colorant Imperméant aux cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux
Quantité 1 kit
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits SELECTFX™, SYTOX™, TO-PRO™
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Kit de marquage nucléaire
SubCellular Localization Noyau, acides nucléiques, Nucleus
Afficher plus Afficher moins
Manuals
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1904515 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2017 Code produitS33025
Numéro de lot2533901 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2022 Code produitS33025
Numéro de lot2149262 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2019 Code produitS33025
Numéro de lot1739703 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2017 Code produitS33025
Numéro de lot2994109 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Code produitS33025
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ SelectFX™ Nuclear Labeling Kit (DAPI, SYTOX™ Green, 7-AAD, TO-PRO™-3 Iodide), for fixed cells >