Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microspheres, 1.0 μm, fluorescent blue/green/orange/dark red
Microbilles qui affichent chacune quatre pics d’excitation / émission bien séparés
Marque: Invitrogen™ T7282
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Colorées avec quatre colorants fluorescents différents
- Pics d’excitation / émission : 360/430 nm (bleu), 505/515 nm (vert), 560/580 nm (orange) et 660/680 nm (rouge foncé)
- Facilitent l’étalonnage des microscopes à fluorescence conventionnels, microscopes confocaux à balayage laser et équipements de traitement d’image associés destinés à l’imagerie scientifique et commerciale, en particulier pour les applications multicolores
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Microsphère | |
Étalonnage du microscope confocal, étalonnage du microscope à fluorescence | |
Microbilles de suspension | |
Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante |
TetraSpeck™ | |
Orange, rouge foncé, bleu, vert | |
1 μm | |
0,5 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.