Learn More
Tamis moléculaire de type 4A, technique, microbilles de 1,6-2,5 mm (8-12 mailles), Fisher Chemical
60.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
67.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
67.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Spécification
Couleur | Beige |
pH | 11 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 500 g |
Forme physique | Solide |