Learn More
Molybdène hexacarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10646022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10646022 50 g Flacon en verre 50g
10496463 10 g Flacon en verre 10g
10072490 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10646022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 190390500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Molybdène hexacarbonyl, 98 %, C6O6Mo, numéro CAS-13939-06-5, hexacarbonylmolybdène, monoxyde de carbone-molybdène 6:1, hexacarbonylmolybdène, peut contenir jusqu’à 5 g de cr, hexakis monoxyde de carbone molybdène, molybdène hexarbonyl, hexakis méthanidylidyneoxidanium molybdène, 50 g, 100,0, 97,5, CHEBI:30508
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13939-06-5
Formule moléculaire C6O6Mo
Poids moléculaire (g/mol) 264
Numéro MDL MFCD00003466
Clé InChI KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
CID PubChem 2724068
ChEBI CHEBI:30508
Nom IUPAC monoxyde de carbone molybdène
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum hexacarbonyl
Point de fusion 150.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Du blanc au jaune
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Poids de la formule 264
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.96
Densité 1.9600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenum hexacarbonyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.