Learn More
Sulfure de molybdène(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4782005
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 11386618
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012213.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Catalyseur d’hydrogénation et d’isomérisation, lubrifiant sec
It is widely used as a solid lubricant .It finds applications mainly as Intermediates, Process regulators, Processing aids. Employed as a co catalyst for desulfurization in petrochemistry. As a catalyst in the electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-33-5
Formule moléculaire MoS2
Poids moléculaire (g/mol) 160.07
Numéro MDL MFCD00003470
Clé InChI CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
CID PubChem 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMILES S=[Mo]=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(IV) sulfide
Point de fusion 1185°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Insoluble in water and dilute acids
Nom IUPAC Bis(sulfanyllidène)molybdène
Poids de la formule 160.08
Odeur Odorless
Aspect Black powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenum(IV) sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Molybdenum (IV) sulfide