Learn More
Oxyde de molybdène(VI), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable oxide for electrochromic applications and used as a catalyst in the oil industry. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties, has been widely investigated as smart materials for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’oxyde de molybdène(VI) est un oxyde très prometteur et stable pour les applications électrochromiques. Il est utilisé comme catalyseur dans l’industrie pétrolière. Il est également utilisé pour fabriquer du molybdène métallique. Il possède un semi-conducteur de type à large bande avec des propriétés électrochromiques, thermochromiques et photochromiques distinctives. Il a été largement étudié en tant que matériau intelligent pour les capteurs de catalyse, les lubrifiants, la batterie au lithium, les cellules solaires organiques et les matériaux d’affichage.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans les acides minéraux concentrés et les solutions d’hydroxyde alcalin.
Remarques
Il ne réagit pas avec les acides autres que l’acide sulfurique concentré et l’acide fluorhydrique.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1155°C (sublimation) |
| Nom chimique ou matériau | Molybdenum (VI) oxide |
| Point de fusion | 795°C |
| Quantité | 1000 g |
| Numéro UN | UN3288 |
| Merck Index | 14,6239 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions. |
| Poids de la formule | 143.94 |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |