Learn More
Un élément - Hg pour ICP/MS 1 mg/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12996203 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
50mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12996203
Marque: Fisher Chemical MS 013 100
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 mg/L
Type Solution étalon multi-éléments d’étalonnage ICP/MS
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantité 100 mL