Learn More
Heidolph instruments Insert pour flacons MonoBlock
Peut accueillir des flacons de tailles spécifiques sur votre poste de travail d’agitateur magnétique Starfish. L’insert pour flacon Heidolph™ MonoBlock, un insert MonoBlock pour flacons en une pièce, est idéal pour les expériences utilisant le même récipient.
128.00€ - 137.00€
Spécification
Description | Insert pour MonoBlock |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Station de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei, Flask MonoBlock 5 x 250 ml |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10497854
|
Heidolph instruments
505-80042-00 |
Flacon de 50 ml |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781679
|
Heidolph instruments
505-80043-00 |
Flacon de 25 ml |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11791679
|
Heidolph instruments
505-80044-00 |
Flacon de 10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11701689
|
Heidolph instruments
505-80045-00 |
Flacon de 4 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Convient à une taille de flacon spécifique.
- Construction monobloc
Spécification
Insert pour MonoBlock | |
Station de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei, Flask MonoBlock 5 x 250 ml |