Learn More
Montmorillonite K-10, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15250309 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Code produit. 15250309
Marque: Thermo Scientific Acros 456071000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1318-93-0 | Al2H2O12Si4 | 360.307 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1318-93-0
Formule moléculaire Al2H2O12Si4
Poids moléculaire (g/mol) 360.307
Clé InChI GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
CID PubChem 71586775
Nom IUPAC Dialuminium ; dioxosilane ; oxygène(2-) ; hydrate
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Montmorillonite K-10
Quantité 100 g
Fieser 15,213
Merck Index 11,6168
Densité 0.500 to 0.600 kg/l