Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solution tampon de 1,0M, pH 7,0
Description
MOPS is frequently used as a buffering agent in biology and biochemistry. It used widely for polyacrylamide gel electrophoresis. It is used as a A morpholino propanesulfonic acid buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le MOPS est fréquemment utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est largement utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Il est utilisé comme tampon d’acide propanesulfonique A morpholino.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
L’utilisation au-dessus de 20 mM dans les travaux de culture cellulaire de mammifères n’est pas recommandée. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MOPS buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | Solution de tampon 1.0M |
| pH | 7.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Odeur | Odorless |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |