missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mOrange/mOrange2 Mouse anti-Tag, Clone: OTI4E10, liquid, TrueMAB™

Code produit 17520962
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17520962 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17520962 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA180053

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

mOrange/mOrange2 fluorescent protein.

Spécification

Antigène mOrange/mOrange2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI4E10
Concentration 3.35 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Alias de gène mOrange
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombit protein of mOrange expressed in HEK293 cells. It recognizes both mOrange and mOrange2 proteins.
Méthode de purification Protein G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Molécule cible Tag
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.