Learn More
Étalon d’indice d’octane moteur ASTM D2700 (valeur nominale : 86,9), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
- Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
- Certifié par la méthode Round-robin par des laboratoires d’essai indépendants
- Assure une bonne corrélation interlaboratoire
- Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
- Format 1000 ml
- Durée de conservation de 12 mois
Spécification
Spécification
| Numéro UN | UN 1203 |
| Quantité | 1 l |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: Gasoline : low boiling point naphtha
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.