missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse alpha 2-Macroglobulin Antibody, R&D Systems™

Code produit 18031492
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18031492 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18031492 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF5798

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

alpha 2-Macroglobulin Polyclonal specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha 2-Macroglobulin
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL
Alias de gène A2M, alpha 2Macroglobulin, Alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7
Symboles de gène(s) A2M
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Mouse serum-derived alpha 2 -Macroglobulin
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2
Spécificité du test Detects mouse alpha 2 -Macroglobulin in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISA, less than 2% cross-reactivity with human alpha 2 -Macroglobulin, recombinant rat (rr) alpha 2 -Macroglobulin, and rr beta 2 -Macroglobulin is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.