missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLK, Mouse, Clone: 9D10D1, Abnova™

Code produit 16070226
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16070226 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16070226 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB10452.100uL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse monoclonal antibody raised against recombinant BLK.

Spécification

Antigène BLK
Applications ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 9D10D1
Conjugué Unconjugated
Description Mouse monoclonal antibody raised against recombinant BLK.
Dilution Immunohistochemistry (1:200-1:1000) ELISA (1:10000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In ascitic (0.03% sodium azide)
Expression BLK
Alias de gène MGC10442
Symboles de gène(s) BLK
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein corresponding to human BLK.
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 640
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.