Learn More
Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marque:  Invitrogen MH1015
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 10068732
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Human IgG1 Fc Monoclonal antibody specifically detects Human IgG1 Fc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.