missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUWE1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16171796
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μL
Conditionnement:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16171796 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16171796 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00010075A01.50uL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant HUWE1.

Sequence: FWRALRSFDQADRAKFLQFVTGTSKVPLQGFAALEGMNGIQKFQIHRDDRSTDRLPSAHTCFNQLDLPAYESFEKLRHMLLLAIQECSEGFGLA

Spécification

Antigène HUWE1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant HUWE1.
Formule 50% glycerol
Expression HUWE1
Numéro d’ordre du gène NM_031407
Alias de gène ARF-BP1/HECTH9/HSPC272/Ib772/KIAA0312/LASU1/MULE/UREB1
Symboles de gène(s) HUWE1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HUWE1 (NP_113584, 4281 a.a. ∽ 4374 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10075
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Antisera
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.