Learn More
Mouse anti-Rabbit IgM (H+L) Secondary Antibody (NRBM) [Alexa Fluor™ Plus 594], R&D Systems™
Code produit 31955976 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31955976 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31955976 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP268467AFP594
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgM (H+L)
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone NRBM
Conjugué Alexa Fluor Plus 594
Formule 50mM Sodium Borate
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Rabbit IgM
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus