Learn More
Mouse anti-Rat IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (MARG1-2), DyLight 488, R&D Systems™
Code produit 30232452 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 mL
Conditionnement:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30232452 0.25 mL 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30232452 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP268397G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgG1 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG1 Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG1 Heavy Chain
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone MARG1-2
Conjugué DyLight 488
Formule 50mM Sodium Borate
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Rat IR27 IgG1 myeloma protein
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.25 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus