missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sema4a, Mouse, Clone: HIAT-2, Abnova™

Code produit 16251610
Change view
Click to view available options
:
25μg; Unlabeled
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16251610 25μg; Unlabeled
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16251610 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB6581.25ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Sema4a.

Spécification

Antigène Sema4a
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone HIAT-2
Conjugué Unconjugated
Description Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Sema4a.
Dilution ELISA (1.0-10 ug/mL) Flow Cyt (50 ng/mL) Immunoprecipitation (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS (0.1% proclin, 2% Block Ace)
Expression Sema4a
Alias de gène AI132332/SemB/Semab
Symboles de gène(s) Sema4a
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A synthetic peptide corresponding to extracellular domain of mouse Sema4a.
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 20351
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.