missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOCS3, Mouse, Clone: SO1, Abnova™

Code produit 16049955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16049955 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16049955 Fournisseur Abnova Code fournisseur MAB0963.100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse monoclonal antibody raised against native SOCS3.

Spécification

Antigène SOCS3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SO1
Conjugué Unconjugated
Description Mouse monoclonal antibody raised against native SOCS3.
Dilution The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formule In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Expression SOCS3
Alias de gène ATOD4/CIS3/Cish3/MGC71791/SOCS-3/SSI-3/SSI3
Symboles de gène(s) SOCS3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Native purified human SOCS3.
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9021
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C. Do not freeze.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.