missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse B7-H2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18099941
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18099941 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18099941 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF158

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

B7-H2/ICOSLG Polyclonal specifically detects B7-H2/ICOSLG in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène B7-H2/ICOSLG
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q9JHJ8
Alias de gène B7H2, B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP-1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, ICOSLG, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand
Symboles de gène(s) Icosl
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H2 Glu47-Lys279 Accession # Q9JHJ8
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23308
Spécificité du test Detects mouse B7-H2 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.