Learn More
R&D Systems™ Mouse CCL3/MIP-1 alpha Quantikine ELISA Kit
Code nomenclature Nacres: NA.84
                    Click to view available options
                                Quantité:
                                2 plaques
                                6 plaques
                                Conditionnement: 
                                1 kit
                    Description
The Mouse CCL3/MIP-1 alpha Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CCL3/MIP-1 alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
            Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 4.70 - 300pg/mL | 
| Sensibilité du dosage | 1.5pg/mL | 
| Conjugué | HRP | 
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. | 
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA | 
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Serum | 
| Spécificité | Natural and Recombinant Mouse MIP-1 alpha | 
| Suffisant pour | 2 x 96-well Plates | 
| Espèces cibles | Mouse | 
| À utiliser avec (application) | ELISA | 
| Afficher plus | 
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			R&D Systems™ Mouse CCL3/MIP-1 alpha Quantikine ELISA Kit > 
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu