missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CD31/PECAM-1 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Code produit 18164491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18164491 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18164491 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur FAB6874G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD31/PECAM-1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 693102
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formule Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q08481
Alias de gène adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule
Symboles de gène(s) PECAM1
Espèces hôtes Rat
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse CD31/PECAM-1 Glu18-Lys590 Accession # Q08481
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5175
Spécificité du test Detects mouse CD31/PECAM-1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) DCC, rmICAM-1, -2, -5, rmMAdCAM-1, rmVCAM-1, recombinant porcine CD31/PECAM-1, recombinant human (rh) CD31/PECAM-1, rhCEACAM-1, rhSIGIRR, rhICAM-3, or rhICAM-4 is observed.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.