Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-Set-Go!™ Ig Isotypage pour souris eBioscience™ Kit
Spécialement conçu pour la mesure des immunoglobulines chez la souris à partir de surnageants de culture cellulaire. Jusqu’à 12 des échantillons individuels peuvent être testés pour les anti-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA et IgM ainsi que pour les chaînes légères kappa et lambda.
Marque: Invitrogen™ 88-50630-88
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Includes: Concentrat d’anticorps de capture
Concentrat d’anticorps de détection
Mélange de contrôle d’isotype d’Ig de souris (contrôle positif), lyophilisé
Concentré de solution saline tamponnée au phosphate (PBS)
Tampon d’essai A concentré (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
Description
Le kit ELISA d’immunoglobuline (Ig) de souris non enrobée contient des paires d’anticorps pré-appariés et des réactifs permettant de réaliser des tests immuno-enzymatiques (ELISA) pour détecter et identifier les Ig de souris. Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour finaliser la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Ready-SET-Go! Ig isotypage souris Le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des dosages immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA)Spécification
HRP | |
Surnageant | |
ELISA | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Avec pré-titration ; anticorps conjugué avec HRP, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
10 x 96 tests | |
Surnageant, 400 μl | |
Souris | |
24 h 30 min |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche