missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Code produit 30279820 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30279820 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30279820 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP227231MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

IgG2b Monoclonal antibody specifically detects IgG2b in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Flow (Cell Surface)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IgG2b
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Cell Surface)
Classification Monoclonal
Clone MPC-11
Conjugué mFluor Violet 450 SE
Dilution Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Flow (Cell Surface)
Formule 50 mM Sodium Borate
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.