Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-6 pour souris eBioscience™ Kit
Spécialement conçu pour une mesure précise et précise des niveaux de protéines IL-6 de souris à partir d’échantillons, notamment le sérum, le plasma, les lysats cellulaires et les surnageants de culture cellulaire.
221.00€ - 782.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P08505 |
---|---|
Plage de dosage | 4-500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 4 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Alert:
Contient de l’azoture
Includes: Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody. Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard. Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer . Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent . Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Enzyme. Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate. 1X TMB Solution
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13518930
|
Invitrogen™
88-7064-22 |
2 x 96 tests |
221.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15591027
|
Invitrogen™
88-7064-76 |
20 x 96 tests |
782.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15511037
|
Invitrogen™
88-7064-86 |
10 x 96 tests |
544.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-6 (IL-6) de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-6 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
ELISA Ready-SET-Go! IL-6 souris Le kit de réactifs (avec ou sans microplaques à liaison par affinité élevée) contient les réactifs, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA).Spécification
P08505 | |
4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HP40,IL-9,P40 | |
HRP | |
Lysat cellulaire, 100 μl ; plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-6 | |
1 h 45 min |
4-500 pg/ml | |
Biotine | |
Lysats cellulaires, Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
16193 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche