Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-6 pour souris eBioscience™ Kit
Spécialement conçu pour une mesure précise et précise des niveaux de protéines IL-6 de souris à partir d’échantillons, notamment le sérum, le plasma, les lysats cellulaires et les surnageants de culture cellulaire.
Marque: Invitrogen™ 88-7064-22
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Alert:
Contient de l’azoture
Includes: Anticorps de capture : Anticorps purifié et prétitré
Anticorps de détection. Anticorps prétitré et conjugué à la biotine
Standard. Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons
10Tampon de revêtement X. Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture
Diluant ELISA/ELISPOT 5X. Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
Enzyme. Avidine HRP prétitrée
Substrat. Solution TMB 1X
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-6 (IL-6) de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-6 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
ELISA Ready-SET-Go! IL-6 souris Le kit de réactifs (avec ou sans microplaques à liaison par affinité élevée) contient les réactifs, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA).Spécification
P08505 | |
4 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HP40,IL-9,P40 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |
4-500 pg/ml | |
Biotine | |
Lysats cellulaires, Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
16193 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86) | |
2 x 96 tests | |
Lysat cellulaire, 100 μl ; plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-6 | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche