Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-6 Quantikine ELISA Kit Code produit.: 18792034
Expédition estimée: 16-12-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
R&D Systems™ Mouse IL-6 Quantikine ELISA Kit
Code produit. 18792034
1 paquet (6 plaques), 6 plaques de 96 puits, 1 kit
Code nomenclature Nacres: NA.84
Click to view available options
Quantité:
1 kit (1 plaque)
1 paquet (6 plaques)
Suffisant pour:
6 plaques de 96 puits
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 18792034
Marque: R&D Systems™ SM6000B
Il en reste null
Expédition estimée: 16-12-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mouse IL-6 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Mouse IL-6 Quantikine ELISA Kit quantifies mouse IL-6 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 7.80 to 500 pg/mL
Sensibilité du dosage 1.8 pg/mL
Conjugué HRP
Réactivité croisée <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Type de produit Solid Phase Sandwich ELISA
Type d’échantillon Cell Culture Supernatant, Plasma (Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum
Spécificité Natural and Recombinant Mouse IL-6
Suffisant pour 6 plaques de 96 puits
Espèces cibles Mouse
À utiliser avec (application) ELISA
Identification génétique (Entrez) 3569
Symbole de gène(s) Il6
Quantité 1 paquet (6 plaques)
Volume d’échantillon Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Conditions de stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonyme B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2 A
Cible IL-6
Nom du produit
R&D Systems™ Mouse IL-6 Quantikine ELISA Kit >