missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Integrin alpha M/CD11b Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™

Code produit 30537723
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30537723 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30537723 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur FAB1124T100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD11b
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone M1/70
Conjugué Alexa Fluor 594
Dilution Flow Cytometry 5 μL/106 cells
Formule Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Alias de gène antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, Integrin alpha M, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), ITGAM, Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
Espèces hôtes Rat
Immunogène Con A-activated C57BL/10 splenocytes
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3684
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.