missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse NGFR/TNFRSF16 Antibody, R&D Systems™
Description
NGFR/TNFRSF16/p75NTR Polyclonal specifically detects NGFR/TNFRSF16/p75NTR in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spécification
Spécification
| Antigène | NGFR/TNFRSF16/p75NTR |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL |
| Numéro d’ordre du gène | Q9Z0W1 |
| Alias de gène | CD271, CD271 antigen, Gp80-LNGFR, member 16, nerve growth factor receptor, NGF R, NGF receptor, p75 ICD, p75 NTR, TNFRSF16, TNFRSF16nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), tumor necrosis factor receptor superfamily member 16 |
| Symboles de gène(s) | NGFR |
| Espèces hôtes | Goat |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?