Learn More
Mouse Nogo Receptor/NgR Antibody, R&D Systems™
Description
Nogo Receptor/NgR Polyclonal specifically detects Nogo Receptor/NgR in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | Nogo Receptor/NgR |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Numéro d’ordre du gène | Q99PI8 |
| Alias de gène | NgR, NgR1, Nogo receptor, Nogo-66 receptor, NogoR, NOGORUNQ330/PRO526, reticulon 4 receptor, reticulon-4 receptor, RTN4R |
| Symboles de gène(s) | RTN4R |
| Espèces hôtes | Goat |
| Afficher plus |
For Research Use Only