missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse/Rat CD31/PECAM-1 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Description
CD31/PECAM-1 Polyclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
| Antigène | CD31/PECAM-1 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| Dilution | Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells |
| Formule | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q08481 |
| Alias de gène | adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
| Symboles de gène(s) | PECAM1 |
| Espèces hôtes | Goat |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?