missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse/Rat Draxin Antibody, R&D Systems™

Code produit 18040982
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18040982 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18040982 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF6149

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

Draxin/C1orf187 Polyclonal specifically detects Draxin/C1orf187 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Draxin/C1orf187
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Numéro d’ordre du gène Q6PAL1
Alias de gène AGPA3119, C1orf187, chromosome 1 open reading frame 187, dorsal inhibitory axon guidance protein, Dorsal repulsive axon guidance protein, draxin, FLJ34999, MGC117222, Neucrin, UNQ3119
Symboles de gène(s) DRAXIN
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Draxin Gly26-Ile343 Accession # Q6PAL1
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 374946
Spécificité du test Detects mouse and rat Draxin in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 50% cross-reactivity with recombinant human Draxin is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.