missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse S1P1/EDG-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18798428
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18798428 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18798428 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB7089SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody has been used in 17 publications

S1P1/EDG-1 Monoclonal specifically detects S1P1/EDG-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène S1P1/EDG-1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 713412
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène O08530
Alias de gène CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, EDG1, EDG-1, EDG1edg-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, FLJ58121, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, S1P1ECGF1, S1PR1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1
Symboles de gène(s) S1PR1
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse S1P 1EDG-1 synthetic peptide (T4-H28) Accession # O08530
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1901
Spécificité du test Detects mouse S1P 1EDG-1 peptide in direct ELISAs.
Reconstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.