missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse TLR1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18781958
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18781958 25 μg 25µg
18102721 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18781958 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB1475SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

TLR1 Monoclonal specifically detects TLR1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TLR1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 285923
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q9EPQ1
Alias de gène CD281, CD281 antigen, DKFZp547I0610, DKFZp564I0682, KIAA0012MGC126311, MGC104956, MGC126312, rsc786, TIL, TIL. LPRS5, Toll/interleukin-1 receptor-like protein, toll-like receptor 1
Symboles de gène(s) TLR1
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TLR1 Ser25-Asp581 Accession # Q9EPQ1
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7096
Spécificité du test Detects mouse TLR1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IL-1 RI, II, 3, 6, 9, recombinant human IL-1 R8, rmIL-18 R, rmIL-18 Rb, rmMD-1, rmRP105, rmSIGIRR, rmTLR2, 3, 4, or 6 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.