missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse TRAM/TICAM2 Antibody, R&D Systems™

Code produit 18132421
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18132421 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18132421 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB4348

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

TRAM/TICAM2 Monoclonal specifically detects TRAM/TICAM2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRAM/TICAM2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 757706
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q8BJQ4
Alias de gène MGC129876, MGC129877, Putative NF-kappa-B-activating protein 502, TICAM2, TICAM-2TIR domain-containing adapter molecule 2, TIRAP3, TIRP, TIRPcytoplasmic adaptor, toll/interleukin-1 receptor (TIR) domain-containing adapter protein, Toll/interleukin-1 receptor domain-containing protein, toll-like receptor adaptor molecule 2, Toll-like receptor adaptor protein 3, TRAMNF-kappa-B-activating protein 502, Trif, TRIF-related adapter molecule, TRIF-related adaptor molecule
Symboles de gène(s) TICAM2
Espèces hôtes Rat
Immunogène E. coli-derived recombinant mouse TRAM/TICAM2 Met1-Ala232 Accession # Q8BJQ4
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 353376
Spécificité du test Detects mouse TRAM/TICAM2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) TRAM/TICAM2 or rhTRIF/TICAM1 is observed.
Reconstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.