Learn More
MP Biomedicals™ Mélange minéral AIN-93G
Poudré
Marque: MP Biomedicals™ 0296040010
Code nomenclature Nacres: KC.23
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
Pour la croissance, la grossesse et les phases lactationnelles des rongeurs
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
10 kg | |
15 à 30°C |
35,7 % de carbonate de calcium, 19,6 % de phosphate monopotassique, 7,078 % de citrate de potassium monohydraté, 7,4 % de chlorure de sodium, 4,66 % de sulfate de potassium, 2,4 % d’oxyde de magnésium, 0,606 % de citrate ferrique, 0,165 % de carbonate de zinc, 0,063 % de carbonate de manganèse, 0,03 % de carbonate de cuivre, 0,001 % d’iodate de potassium, sélénate de sodium, 0,00103 % d’anhydre, 0,000795 % de molybdate d’ammonium.4HO, 0,145 % de métasilicate de sodium.9HO, 0,0275% de sulfate de potassium de chrome.12HO, 0,00174 % de chlorure de lithium, 0,008145 % d’acide borique, 0,00635 % de fluorure de sodium, 0,00318 % de carbonate de nickel, 0,00066 % de vanadate d’ammonium, 22,1 % de sucre en poudre | |
Phases de croissance, de grossesse et de lactation des rongeurs | |
Rongeur |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.