Learn More
MP Biomedicals™ CLS-TC
pH 6,06
Marque: MP Biomedicals™ 116540409
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- CLS-TC est une solution incolore sans précipité, avec un pH compris entre 5,8 et 6,2
- Ce réactif est stable à température ambiante
- La durée de conservation peut être prolongée en stockant à 4°C
Spécification
Conserver entre 2 et 8°C | |
Purification et isolation&des acides nucléiques | |
CLS-TC |
Kit | |
5.8 to 6.2 | |
110 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, sans s’y limiter, des utilisations commerciales non autorisées, des utilisations diagnostiques in vitro, des utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.