Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastDNA™ SPIN pour microbes
Le kit FastRNA™ SPIN pour microbes isole l’ARN total des cultures de cellules bactériennes et d’autres sources microbiennes en environ 15 minutes. N’utilise pas de phénol ni d’agents réducteurs.
Marque: MP Biomedicals™ 116020050
498.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.59400kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche
Includes: 50 tubes de 2 ml de matrice de lyse B (silicate de zirconium de 0,1 mm)
Tampon de lyse FastRNA, 50 ml
Tampon de préparation FastRNA 25 ml
Tampon de lavage FastRNA 12 ml
Eau (sans DNase/RNase), 1 ml
Colonne de centrifugation FastRNA 1, 50 tubes
Colonne de centrifugation FastRNA 2, 50 tubes
Tubes de prélèvement, 2 ml, 100
Description
- Présentation du produit : Le kit FastRNA™ SPIN pour microbes isole rapidement et efficacement l’ARN total de haute qualité à partir de cultures de cellules bactériennes difficiles à lyser et d’autres sources microbiennes en environ 15 minutes à l’aide d’un réseau de lyse au silicate de zirconium (0,1 mm) pour lyser des bactéries et des colonnes SPIN pour le processus de purification.
- Source de l’échantillon : Micro-organismes
- Type d’échantillon : Bactéries (Gram +/-)
Spécification
Température ambiante | |
Matrice de lyse B (0,1 mm de silicate de zirconium), 50 tubes de 2 ml, 50 ml de tampon de lyse FastRNA, 25 ml de tampon de préparation FastRNA, 12 ml tampon de lavage FastRNA, 1 ml d’eau (sans DNase/RNase), 50 tubes, colonne de centrifugation FastRNA 1, 50 tubes, colonne de centrifugation FastRNA 2, 100 tubes de prélèvement de 2 ml | |
Kits FastRNA-24 |
Isolement et purification d’acides nucléiques | |
50 préparations |
Sécurité et traitement
- FastRNA SPIN Kit for Microbes
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, triton X-100
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.