Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de chèvre : Pool normal, lyophilisé, stérilisé par filtration
Sérum stérile, filtré et lyophilisé
Marque: MP Biomedicals™ 08642921
146.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Spécification
De 2° à 8°C | |
Sérum de chèvre | |
Stérile | |
Immunocytochimie et blocage |
Chèvre | |
50 ml | |
Filtration | |
Oui |