Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de chèvre : Normal, stérile
Substitut adapté au SVF sur la plupart des lignées cellulaires et cultures primaires pour la recherche biomédicale
Marque: MP Biomedicals™ 0219135680
86.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Règlementations américaines | |
-20°C | |
Sérum de chèvre | |
Stérile | |
Immunohistochimie | |
Non |
Rouge | |
Chèvre | |
100 ml | |
Filtration à 0,2 μm | |
<20 mg/dl | |
6,5 à 8 |